accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNH2NH2NOOHO

CAS RN 18860-78-1

IUPAC Nombre: N''-phenylguanidine; nitric acid
Sinónimos: 2-phenylguanidine; nitric acid
Peso molecular (g/mol): 198.18
Fórmula molecular: C7H10N4O3
InChi Key: DIHKZQUSGDYVOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O[N+]([O-])=O.NC(N)=NC1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados