CAS RN 188539-59-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
5-Amino-3-ciano-4-yodo-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]pirazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
5-Amino-3-ciano-4-yodo-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]pirazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
5-Amino-3-ciano-4-yodo-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]pirazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.