CAS RN 1885094-62-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N,N-Dimetilmetanamina Vonoprazan, TRC
CAS: 1885094-62-1 Fórmula molecular: C18 H18 F N3 O2 S Peso molecular (g/mol): 359.42 Sinónimo: 5-(2-Fluorophenyl)-N,N-dimethyl-1-(3-pyridinylsulfonyl)-1H-pyrrole-3-methanamine Nombre IUPAC: 1-[5-(2-fluorofenil)-1-(3-piridilsulfonil)pirrol-3-il]-N,N-dimetil-metanamina SMILES: CN(C)Cc1cc(c2ccccc2F)n(c1)S(=O)(=O)c3cccnc3