CAS RN 1883548-87-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Tocris Bioscience™ ML 179
Selective liver receptor homolog 1 (LRH1) inverse agonist
2
3