CAS RN 188297-95-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,3,7-Ácido Trimetilúrico-D3, TRC
CAS: 188297-95-2 Fórmula molecular: C8 2H3 H7 N4 O3 Peso molecular (g/mol): 213.21 Nombre IUPAC: 1,3-dimetil-7-(trideuteriometil)-9H-purina-2,6,8-triona SMILES: [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C