CAS RN 188062-52-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(-)-Estrobolactona GR24, TRC
CAS: 188062-52-4 Fórmula molecular: C17H14O5 Peso molecular (g/mol): 298.29 Sinónimo: (3E,3aS,8bR)-3-[[[(2S)-2,5-Dihydro-4-methyl-5-oxo-2-furanyl]oxy]methylene]-3,3a,4,8b-tetrahydro-2H-indeno[1,2-b]furan-2-one,[3aS-[3E(R*),3aalpha,8balpha]]-3-[[(2,5-Dihydro-4-methyl-5-oxo-2-furanyl)oxy]methylene]-3,3a,4,8b-tetrahydro-2H-indeno[1,2-b]furan-2-one; Nombre IUPAC: (3E,3aS,8bR)-3-[[(2S)-4-metil-5-oxo-2H-furano-2-il]oximetilideno]-4,8b-dihidro-3aH-indeno[1,2-b]furano-2-uno SMILES: CC1=C[C@@H](O\C=C\2/[C@@H]3Cc4ccccc4[C@@H]3OC2=O)OC1=O