accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrSO

CAS RN 18791-75-8

IUPAC Nombre: 4-bromothiophene-2-carbaldehyde
Sinónimos: 4-bromothiophene-2-carbaldehyde
Peso molecular (g/mol): 191.04
Fórmula molecular: C5H3BrOS
InChi Key: PDONIKHDXYHTLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CSC(C=O)=C1
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (3)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)