accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrOO

CAS RN 18742-02-4

IUPAC Nombre: 2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxolane
Sinónimos: 2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxolane
Peso molecular (g/mol): 181.03
Fórmula molecular: C5H9BrO2
InChi Key: GGZQLTVZPOGLCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrCCC1OCCO1
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)