CAS RN 1874196-88-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster 1-metiletílico de N-[(S)-(4-nitrofenoxi)fenoxi-2,3,4,5,6-d5-fosfinil]-L-alanina-d5, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster 1-metiletílico de N-[(S)-(4-nitrofenoxi)fenoxi-2,3,4,5,6-d5-fosfinil]-L-alanina-d5, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster 1-metiletílico de N-[(S)-(4-nitrofenoxi)fenoxi-2,3,4,5,6-d5-fosfinil]-L-alanina-d5, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.