CAS RN 187393-00-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Bemotrizinol, TRC
CAS: 187393-00-6 Fórmula molecular: C38 H49 N3 O5 Peso molecular (g/mol): 627.81 Sinónimo: 2,2'-[6-(4-Methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[5-[(2-ethylhexyl)oxy]phenol],2,4-Bis[4-(2-ethylhexyloxy)-2-hydroxyphenyl]-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine,BEMT,Bemotrizinol,CGF 1607,FAT 70'884,Tinosorb S,Tinosorb S Aqua Nombre IUPAC: 5-(2-etilhexoxi)-2-[4-[4-(2-etilhexoxi)-2-hidroxifenil]-6-(4-metoxifenil)-1,3,5-triazina-2-il]fenol SMILES: CCCCC(CC)COc1ccc(c(O)c1)c2nc(nc(n2)c3ccc(OCC(CC)CCCC)cc3O)c4ccc(OC)cc4