accessibility menu, dialog, popup

UserName

NN

CAS RN 1871-96-1

IUPAC Nombre: decanedinitrile
Sinónimos: decanedinitrile
Peso molecular (g/mol): 164.25
Fórmula molecular: C10H16N2
InChi Key: DFJYZCUIKPGCSG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CCCCCCCCCC#N
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)