CAS RN 186521-88-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(N,N-didemetil) 1-Hidroxicloruro de Sibutramina, TRC
CAS: 186521-88-0 Fórmula molecular: C15H23Cl2NO Peso molecular (g/mol): 304.26 Sinónimo: δ-Amino-1-(4-chlorophenyl)-β-methylcyclobutanebutanol Hydrocholride SMILES: CC(CO)CC(N)C1(CCC1)C2=CC=C(Cl)C=C2.Cl