CAS RN 186392-43-8
IUPAC Nombre:
3-[(5-chloro-1H-indol-2-yl)formamido]-2-hydroxy-N-methoxy-N-methyl-4-phenylbutanamide
Sinónimos:
3-[(5-chloro-1H-indol-2-yl)formamido]-2-hydroxy-N-methoxy-N-methyl-4-phenylbutanamide
Peso molecular (g/mol):
415.87
Fórmula molecular:
C21H22ClN3O4
InChi Key:
WEQLRDLTRCEUHG-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CON(C)C(=O)C(O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(=O)C1=CC2=CC(Cl)=CC=C2N1
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ CP 316819
CAS: 186392-43-8 Fórmula molecular: C21H22ClN3O4