CAS RN 186204-35-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(1R,2R)-1,2-Ciclohexanedimetanol 1,2-Dimetanosulfonato, TRC
CAS: 186204-35-3 Fórmula molecular: C10H20O6S2 Peso molecular (g/mol): 300.39 Sinónimo: (1R-trans)-1,2-Cyclohexanedimethanol Dimethanesulfonate,(1R,2R)-1,2-Bis(methanesulfonyloxymethyl)cyclohexane,(1R,2R)-1,2-Bis(methanesulfonyloxymethyl)cyclohexan Nombre IUPAC: [(1R,2R)-2-(metilsulfoniloximetil)ciclohexil]metilmetanosulfonato SMILES: CS(=O)(=O)OC[C@@H]1CCCC[C@H]1COS(=O)(=O)C