accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3OH

CAS RN 1862-07-3

IUPAC Nombre: 6-(dimethylamino)hexan-1-ol
Sinónimos: 6-(dimethylamino)hexan-1-ol
Peso molecular (g/mol): 145.25
Fórmula molecular: C8H19NO
InChi Key: QCXNXRUTKSIZND-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)CCCCCCO

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados