accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONONHNNNBrHOOPSOOHNa

CAS RN 185246-32-6

IUPAC Nombre: 2-bromo-3-{2,7-dihydroxy-2-sulfanylidene-hexahydro-2λ⁵-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-6-yl}-6-phenyl-3H,5H,9H-imidazo[1,2-a]purin-9-one sodium
Sinónimos: 2-bromo-3-{2,7-dihydroxy-2-sulfanylidene-tetrahydro-4H-2λ⁵-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-6-yl}-6-phenyl-5H-imidazo[1,2-a]purin-9-one sodium
Peso molecular (g/mol): 563.27
Fórmula molecular: C18H15BrN5NaO6PS
InChi Key: HHYKGBCHGONJCV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [Na].OC1C(OC2COP(O)(=S)OC12)N1C(Br)=NC2=C1N=C1NC(=CN1C2=O)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados