CAS RN 1852-65-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
21-(acetiloxi)-3-etoxi-17-hidroxipregna-3,5-dieno-11,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
21-(acetiloxi)-3-etoxi-17-hidroxipregna-3,5-dieno-11,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
21-(acetiloxi)-3-etoxi-17-hidroxipregna-3,5-dieno-11,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.