CAS RN 184972-12-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Espiro[androsta-1,4-dieno-6,2'-oxirano]-3,17-dión (mezcla de diastereómeros), TRC
CAS: 184972-12-1 Fórmula molecular: C20 H24 O3 Peso molecular (g/mol): 312.4 Sinónimo: Spiro[androsta-1,4-diene-6,2'-oxirane]-3,17-dione,6-Spirooxiran-androsta-1,4-diene-3,17-dione Nombre IUPAC: (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetilspiro[7,8,9,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantoreno-6,2'-oxirano]-3,17-dión SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC4(CO4)C5=CC(=O)C=C[C@]35C)[C@@H]1CCC2=O