accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO2H2H2H

CAS RN 1849-29-2

IUPAC Nombre: (²H₃)methanol
Sinónimos: (²H₃)methanol
Peso molecular (g/mol): 35.06
Fórmula molecular: CH4O
InChi Key: OKKJLVBELUTLKV-FIBGUPNXSA-N
SMILES: [2H]C([2H])([2H])O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados