CAS RN 184764-20-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2-[3-(S)-[3-(2-(7-Cloro-2-quinolinil)etenil)fenil]-3-hidroxipropil]fenil-2-(1'-hidroxi-2'-metoximetil)propanol (mezcla de diastereómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-[3-(S)-[3-(2-(7-Cloro-2-quinolinil)etenil)fenil]-3-hidroxipropil]fenil-2-(1'-hidroxi-2'-metoximetil)propanol (mezcla de diastereómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.