CAS RN 1847-58-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sulfoacetato de Lauril Sódico, TRC
CAS: 1847-58-1 Fórmula molecular: C14H27O5SNa Peso molecular (g/mol): 330.42 Sinónimo: Dodecyl sodium sulfoacetate,Lathanol,Lathanol LAL,Lathanol LAL 70,Miconate SLSA,Nacconol LAL,Nikkol LSA,Sodium lauryl sulfoacetate,Sulfo-dodecyl Ester Acetic Acid Sodium Salt (6CI),Sulfo-dodecyl Ester Acetic Acid S-Sodium Salt (7CI),Sulfo-1-dodecyl Ester Acetic Acid Sodium Salt (8CI,9CI); Nombre IUPAC: sodio; 2-dodecoxi-2-oxoetanolsulfonato SMILES: [Na+].CCCCCCCCCCCCOC(=O)CS(=O)(=O)[O-]