CAS RN 18457-55-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(-)-Alcohol Perillyl, TRC
CAS: 18457-55-1 Fórmula molecular: C10H16O Peso molecular (g/mol): 152.23 Sinónimo: (4S)-4-(1-Methylethenyl)-1-cyclohexene-1-methanol,(-)-(S)-Perillyl Alcohol,(-)-Perillic Alcohol,(-)-Perillyl Alcohol,(-)-p-Mentha-1,8-dien-7-ol,(S)-(-)-(4-Isopropenyl-1-cyclohexenyl)methanol,(S)-(-)-Perilla Alcohol,(S)-(-)-Perillyl Alcohol,(S)-Perillic Alcohol,(S)-Perillyl Alcohol,Alda-351,Perycorolle,[(4S)-4-(Prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-en-1-yl]methanol,[(4S)-4-Prop-1-en-2-ylcyclohexen-1-yl]methanol,l-Perillyl Alcohol; Nombre IUPAC: [(4S)-4-prop-1-en-2-ilciclohexen-1-il]metanol SMILES: CC(=C)[C@H]1CCC(=CC1)CO