CAS RN 18444-66-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Cucurbitacina E, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Cucurbitacina E, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Cucurbitacin E, MedChemExpress
MedChemExpress Cucurbitacin E is a natural compound which from the climbing stem of Cucumic melo L. Cucurbitacin E significantly suppresses the activity of the cyclin B1/CDC2 complex.