CAS RN 183626-76-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(S)-(1R,3r,5S)-8-isopropil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ilo 3-hidroxi-2-fenilpropanoato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(S)-(1R,3r,5S)-8-isopropil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ilo 3-hidroxi-2-fenilpropanoato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(S)-(1R,3r,5S)-8-isopropil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ilo 3-hidroxi-2-fenilpropanoato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.