CAS RN 1835705-55-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-C6-PEG3-C4-Cl
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-C6-PEG3-C4-Cl (VH032-C6-PEG3-C4-Cl) is a conjugate of ligands for E3 and 20-atom-length linker.