CAS RN 18323-58-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Oleato de 4-metilumbelifero, TRC
CAS: 18323-58-5 Fórmula molecular: C28 H40 O4 Peso molecular (g/mol): 440.61 Sinónimo: 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl ester,9-Octadecenoic acid (Z)-, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl ester,Oleic acid, ester with 7-hydroxy-4-methylcoumarin (8CI),Coumarin, 7-hydroxy-4-methyl-, oleate (8CI),4-Methylumbelliferone oleate,4-Methylumbelliferyl oleate,Oleoyl 4-methylumbelliferone Nombre IUPAC: (4-metil-2-oxocromen-7-il) (Z)-octadec-9-enoate SMILES: CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C