CAS RN 1828966-95-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de N-(2-aminoetil)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-il-carboxamida (clorhidrato de (1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)formiletilendiamina), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.