CAS RN 1825355-56-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ribocil-C, MedChemExpress
MedChemExpress Ribocil-C is a highly selective inhibitor of bacterial riboflavin riboswitches.