CAS RN 1824144-99-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]piridina-5-ol, TRC
CAS: 1824144-99-1 Fórmula molecular: C6H5N3O Peso molecular (g/mol): 135.12 Nombre IUPAC: [1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-5-ol SMILES: Oc1cccc2ncnn12