CAS RN 182369-73-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac 5-Desfluoro Voriconazol, TRC
CAS: 182369-73-9 Fórmula molecular: C16 H15 F2 N5 O Peso molecular (g/mol): 331.32 Sinónimo: 4-Pyrimidineethanol, α-(2,4-difluorophenyl)-β-methyl-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, (R*,S*)- (9CI),(2RS,3SR)-2-(2,4-Di-fluorophenyl)-3-pyrimidin-4-yl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol,Voriconazole Imp. B (EP) Nombre IUPAC: (2R,3S)-2-(2,4-difluorofenil)-3-pirimidina-4-il-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol SMILES: C[C@@H](c1ccncn1)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F