accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOBOHClFFF

CAS RN 182344-18-9

IUPAC Nombre: [2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
Sinónimos: 2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Peso molecular (g/mol): 224.37
Fórmula molecular: C7H5BClF3O2
InChi Key: YVMXEHZEYONARR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados