CAS RN 182227-24-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(S)-N-(4-fluorofenil)-1-[hidroxi[4-(fenilmetoxi)fenil]metil]-4-oxo-ciclohexanocarboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(S)-N-(4-fluorofenil)-1-[hidroxi[4-(fenilmetoxi)fenil]metil]-4-oxo-ciclohexanocarboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.