accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOHO

CAS RN 1821-02-9

IUPAC Nombre: 2-oxopentanoic acid
Sinónimos: α-oxopentanoic acid
Peso molecular (g/mol): 116.12
Fórmula molecular: C5H8O3
InChi Key: KDVFRMMRZOCFLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC(=O)C(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados