CAS RN 1820889-23-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
INCB-057643, MedChemExpress
MedChemExpress INCB-057643 is a novel, orally bioavailable BET inhibitor.