CAS RN 1817-43-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(6Alfa,9Beta,11Beta)-21-(Acetiloxi)-9,11-epoxi-6-fluoro-pregna-1,4,16-trieno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(6Alfa,9Beta,11Beta)-21-(Acetiloxi)-9,11-epoxi-6-fluoro-pregna-1,4,16-trieno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.