CAS RN 18167-91-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(2-Metoxifenoxi)acetaldehído, TRC
CAS: 18167-91-4 Fórmula molecular: C9H10O3 Peso molecular (g/mol): 166.18 Sinónimo: (o-Methoxyphenoxy)acetaldehyde,Guaiacoxyacetaldehyde,O-(2-Oxoethyl)guaiacol Nombre IUPAC: 2-(2-metoxifenoxi)acetaldehído SMILES: COc1ccccc1OCC=O