CAS RN 181289-16-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 3-ciano-5-metilhexanoico, TRC
CAS: 181289-16-7 Fórmula molecular: C8H13NO2 Peso molecular (g/mol): 155.19 Sinónimo: Hexanoic acid, 3-cyano-5-methyl-,3-Cyano-5-methylhexanoic acid Nombre IUPAC: Ácido 3-ciano-5-metilhexanoico SMILES: O=C(O)CC(C#N)CC(C)C