CAS RN 181274-15-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Propoxicarbazona Sal Sódica, TRC
CAS: 181274-15-7 Fórmula molecular: C15 H17 N4 O7 S . Na Peso molecular (g/mol): 420.37 Sinónimo: Benzoic acid, 2-[[[(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester, sodium salt (9CI),Attribut,BAY-MKH 6561,MKH 6561,Olympus,Procarbazone sodium,Propoxycarbazone sodium Nombre IUPAC: sodio; (2-metoxicarbonilfenil)sulfonil-(4-metil-5-oxo-3-propoxy-1,2,4-triazoli-1-carbonil)azaniuro SMILES: [Na+].CCCOC1=NN(C(=O)[N-]S(=O)(=O)c2ccccc2C(=O)OC)C(=O)N1C