accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 18127-01-0

IUPAC Nombre: 3-(4-tert-butylphenyl)propanal
Sinónimos: bourgeonal
Peso molecular (g/mol): 190.29
Fórmula molecular: C13H18O
InChi Key: FZJUFJKVIYFBSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)C1=CC=C(CCC=O)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados