accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOO

CAS RN 181140-34-1

IUPAC Nombre: 2-[(oxiran-2-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Sinónimos: N-(2,3-epoxypropyl)phthalimide
Peso molecular (g/mol): 203.2
Fórmula molecular: C11H9NO3
InChi Key: DUILGEYLVHGSEE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: O=C1N(CC2CO2)C(=O)C2=CC=CC=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados