accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COO(S)OCH3OCH2

CAS RN 18085-02-4

IUPAC Nombre: (2S)-1-(acetyloxy)but-3-en-2-yl acetate
Sinónimos: (2S)-1-(acetyloxy)but-3-en-2-yl acetate
Peso molecular (g/mol): 172.18
Fórmula molecular: C8H12O4
InChi Key: MWWXARALRVYLAE-QMMMGPOBSA-N
SMILES: CC(=O)OC[C@@H](OC(C)=O)C=C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados