CAS RN 1807632-95-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Descloro-4-bromo Dapagliflozina, TRC
CAS: 1807632-95-6 Fórmula molecular: C21H25BrO6 Peso molecular (g/mol): 453.32 Sinónimo: (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-bromo-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol,Dapagliflozin Impurity 3,(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-bromo-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol SMILES: CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Br)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1