CAS RN 1802013-83-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
PBDB-T-2F (PCE14), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1802013-83-7 Fórmula molecular: (C{6}{8}H{7}{6}F{2}O{2}S{8})n Sinónimo: PCE135