accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NONHONOHNNOO

CAS RN 180046-99-5

IUPAC Nombre: N2-{1-[benzyl(methyl)carbamoyl]-2-(naphthalen-2-yl)ethyl}-N1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine-1,2-dicarboxamide
Sinónimos: N2-{1-[benzyl(methyl)carbamoyl]-2-(naphthalen-2-yl)ethyl}-N1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine-1,2-dicarboxamide
Peso molecular (g/mol): 579.66
Fórmula molecular: C33H33N5O5
InChi Key: PCVSIMQAFWRUEC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CN(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C(CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC(=O)C1CCCN1C(=O)NC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Tipo de producto 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados