CAS RN 1800291-86-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Impureza de quetiapina-N, TRC
CAS: 1800291-86-4 Fórmula molecular: C29 H41 N5 O3 S Peso molecular (g/mol): 539.73 Sinónimo: 2-[2-[4-[2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol,Quetiapine Fumarate Imp. N (EP) Nombre IUPAC: 2-[2-[4-[2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzotiazepina-6-ilpiperazina-1-il)etoxi]etil]piperazina-1-il]etoxi]etanol SMILES: OCCOCCN1CCN(CCOCCN2CCN(CC2)C3=Nc4ccccc4Sc5ccccc35)CC1
2
2-[2-[4-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il]etoxi]etil]piperazin-1-il]etoxi]etanol, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.