CAS RN 1798902-76-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(S)-9,10-difluoro-3-metil-2,3,5,6-tetrahidro-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-7-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(S)-9,10-difluoro-3-metil-2,3,5,6-tetrahidro-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-7-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.