CAS RN 1797986-78-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-(5-Bromo-6-quinoxalil)cloruro de cuanidina Clorhidrato, TRC
CAS: 1797986-78-7 Fórmula molecular: C9 H8 Br N5 . Cl H Peso molecular (g/mol): 302.56 Sinónimo: Guanidine, N-(5-bromo-6-quinoxalinyl)-, hydrochloride (1:1),N-(5-Bromo-6-quinoxalinyl)guanidine hydrochloride,2-(5-Bromoquinoxalin-6-yl)guanidine hydrochloride Nombre IUPAC: 2-(5-bromoquinoxalina-6-il)guanidina; Cloruro SMILES: Cl.NC(=Nc1ccc2nccnc2c1Br)N
2
Clorhidrato de N-(5-bromo-6-quinoxalinil)quanidina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.