CAS RN 1797983-65-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-[4-[4-(2,3-Diclorofenil)piperazina-1-il]butil-7-hidroxi-3,4-dihidro Carbostirilo (impureza de aripiprazol), TRC
CAS: 1797983-65-3 Fórmula molecular: C23 H27 Cl2 N3 O2 Peso molecular (g/mol): 448.39 Sinónimo: 2(1H)-Quinolinone, 1-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butyl]-3,4-dihydro-7-hydroxy-,1-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butyl]-7-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one Nombre IUPAC: 1-[4-[4-(2,3-diclorofenil)piperazina-1-il]butilo]-7-hidroxi-3,4-dihidroquinolina-2-una SMILES: Oc1ccc2CCC(=O)N(CCCCN3CCN(CC3)c4cccc(Cl)c4Cl)c2c1