CAS RN 1797983-25-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N,N'-Desetileno Ofloxacina Hidrocloruro, TRC
CAS: 1797983-25-5 Fórmula molecular: C16H19ClFN3O4 Peso molecular (g/mol): 371.79 Sinónimo: 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-[[2-(methylamino)ethyl]amino]-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid Hydrochloride,Ofloxacin Desethylene Impurity SMILES: Cl.CNCCNc1c(F)cc2C(=O)C(=CN3C(C)COc1c23)C(=O)O