CAS RN 1797982-74-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido N-[4-[3-(2,6-diamino-1,4-dihidro-4-oxo-5-pirimidinil)-3-oxopropil]benzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido N-[4-[3-(2,6-diamino-1,4-dihidro-4-oxo-5-pirimidinil)-3-oxopropil]benzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.